A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22N8O8PS4 · C2H3O2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
744.74 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Ceftaroline fosamil acetate hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CSC(SC(CS[C@@]3([C@@H]4NC(/C(C5=NSC(NP(O)(O)=O)=N5)=N\OCC)=O)[H])=C(N3C4=O)C(O)=O)=N2.CC([O-])=O
InChI
1S/C22H21N8O8PS4.C2H4O2/c1-3-38-26-13(16-25-21(43-28-16)27-39(35,36)37)17(31)24-14-18(32)30-15(20(33)34)12(9-40-19(14)30)42-22-23-11(8-41-22)10-4-6-29(2)7-5-10;1-2(3)4/h4-8,14,19H,3,9H2,1-2H3,(H4-,24,25,27,28,31,33,34,35,36,37);1H3,(H,3,4)/b26-13-;/t14-,1
InChI key
UGHHNQFYEVOFIV-VRDMTWHKSA-N
Biochem/physiol Actions
Ceftaroline fosamil (PPI-0903, TAK-599) is a N-phosphono type prodrug of ceftaroline (cephalosporin 2a, PPI-0903M, T-91825), a fifth-generation penicillin-binding protein (PBP)-targeting cephalosporin class beta-lactam (β-lactam) antibiotic with broad-spectrum activity against gram-positive bacteria, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and extensively-resistant strains, such as vancomycin-intermediate S. aureus (VISA), heteroresistant VISA (hVISA), and vancomycin-resistant S. aureus (VRSA).
N-phosphono type prodrug of ceftaroline, a fifth-generation PBP-targeting cephalosporin antibiotic against gram-positive bacteria, including MRSA.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable