SML3021
ADLumin-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-((1E,3E)-4-(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, 6-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadien-1-yl]-2-methyl-imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint yellow to dark orange
Solubilité
H2O: 0.1 mg/mL (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C1=CC=C(C=C1)/C=C/C=C/C2=CN3C(N=C(C3=O)C)=CN2)C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable