A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C2=CN=C(OC=C3C4=CC(C5CCCC5)=C(C(O)=O)C=C4)C3=C2)=CC=C1
InChI
1S/C26H23NO3/c1-16-5-4-8-18(11-16)20-13-23-24(15-30-25(23)27-14-20)19-9-10-21(26(28)29)22(12-19)17-6-2-3-7-17/h4-5,8-15,17H,2-3,6-7H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
TXIYVFVMXNFNRX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor with selective affinity toward CAMKK1/2 over other kinases.
SGC-CAMKK2-1 (YL-36) is a potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor (CAMKK2 IC50 = 30 nM) that inhibits C4-2 cellular AMPK phosphorylation (IC50 = 1.6 μM) with selective affinity toward CAMKK1/2 over other kinases (404-kinase panel kinome-wide Discoverx screen).
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c