SML2655
Reparixin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
αR-methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(methylsulfonyl)-benzeneacetamide, (R)-(-)-N-2-[(4-Isobutylphenyl)propionyl]methanesulfonamide, DF 1681Y, Repertaxin
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -80 to -90°, c = 1.0 in ethanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C)C
InChI
1S/C14H21NO3S/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(16)15-19(4,17)18/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
KQDRVXQXKZXMHP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable