SML2634
QX77
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(4-(7-Chloro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3-yl)phenyl)acetamide, N-[4-(7-Chloro-2H-1,4-benzoxazin-3-yl)phenyl]acetamide, QX 77, QX-77
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)NC(=CO2)c3ccc(cc3)NC(=O)C
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-10(20)18-13-5-2-11(3-6-13)15-9-21-16-8-12(17)4-7-14(16)19-15/h2-9,19H,1H3,(H,18,20)
Clé InChI
FVNBPTNXXWCRJJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable