Merck
SML2573
MitoCDNB
≥98% (HPLC), mitochondrial thiol redox inactivator, powder
Synonyme(s) :
[4-(5’-Chloro-2’,4’-dinitrophenylamino)but-1-yl]triphenylphosphonium methanosulfonate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H29ClN3O7PS
Poids moléculaire :
630.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
MitoCDNB, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MitoCDNB is a mitochondrially selective inactivator of mitochondrial thiol redox homeostasis in isolated cells and in vivo. MitoCDNB selectively depletes the mitochondrial reduced glutathione (GSH) pool by formation of MitoGSDNB and dramatically increasing absorbance at 328 nm. It directly inhibits mitochondrial thioredoxin TrxR2 and peroxiredoxin 3.
mitochondrially selective inactivator of mitochondrial thiol redox homeostasis in isolated cells and in vivo
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable