Merck
SML2370
Dabigatran
≥95% (HPLC), Nonpeptide direct thrombin inhibitor, powder
Synonyme(s) :
BIBR-953, N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H25N7O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Dabigatran, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(N)C(C=C1)=CC=C1NCC(N2C)=NC3=C2C=CC(C(N(CCC(O)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=C3
InChI
1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)
InChI key
YBSJFWOBGCMAKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dabigatran is a nonpeptide direct thrombin inhibitor. It is an anticoagulant that functions by directly inhibiting both free and fibrin-bound thrombin. Dabigatron has been shown to prevent strokes in those with atrial fibrillation not caused by heart valve issues.
Nonpeptide, direct thrombin inhibitor
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable