SML1991
PS432
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]-2,5-dihydro-4-hydroxy-1-(6-methyl-2-benzothiazolyl)-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C(O)=C(C(OCC)=O)C(C2=CC=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)O2)N1C4=NC(C=CC(C)=C5)=C5S4
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable