Principaux documents
SML1926
Sigma-Aldrich
GAT211
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(2-Nitro-1-phenylethyl)-2-phenyl-1H-indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[N+]([O-])CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C22H18N2O2/c25-24(26)15-19(16-9-3-1-4-10-16)21-18-13-7-8-14-20(18)23-22(21)17-11-5-2-6-12-17/h1-14,19,23H,15H2
Clé InChI
OHZDCJJHWPHZJD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
GAT211 is a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling.
GAT211 is a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling. GAT211 was found to amplify the therapeutic effect of endocannabinoids without the negative side effects of psychoactivity or tolerance. GAT211 caused a CB1-dependent suppression of paclitaxel-induced mechanical and cold allodynia with no sign of tolerance over 19 days of administration.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable