A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(N=C(N)N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12)
InChI key
WYDKPTZGVLTYPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Aminoguanine, a guanine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic that increased sodium excretion by 17.2-fold and decrease potassium excretion by 71.0%. 8-Aminoguanine increases glucose excretion by 12.1-fold. Also, 8-Aminoguanine suppressed deoxycorticosterone/salt-induced hypertension.
8-Aminoguanine, a guanine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable