Accéder au contenu
SML1852
8-Aminoguanosine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,8-Diamino-inosine, NSC 90390
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C2=C(N1)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(N)=N2)=O
InChI
1S/C10H14N6O5/c11-9-14-6-3(7(20)15-9)13-10(12)16(6)8-5(19)4(18)2(1-17)21-8/h2,4-5,8,17-19H,1H2,(H2,12,13)(H3,11,14,15,20)
InChI key
FNXPTCITVCRFRK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Aminoguanosine, a guanosine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic that increased sodium excretion by 26.2-fold and decrease potassium excretion by 69.1%. 8-Aminoguanosine increases glucose excretion by 12.2-fold. Also 8-Aminoguanosine suppressed deoxycorticosterone/salt-induced hypertension.
Orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic
8-Aminoguanosine is known to stimulate diuresis, natriuresis, glucosuria and antikaliuresis. It is an analog of guanosine, that can block purine nucleoside phosphorylase, in vitro and in intact lymphoid cells. 8-aminoguanosine triphosphate can be used to block GTP (guanosine triphosphate) cyclohydrolase I from human liver and Escherichia coli.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable