Merck
SML1672
JT010
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)-N-(3-methoxypropyl)-acetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H19ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
InChI
1S/C16H19ClN2O3S/c1-21-9-3-8-19(15(20)10-17)16-18-14(11-23-16)12-4-6-13(22-2)7-5-12/h4-7,11H,3,8-10H2,1-2H3
InChI key
KZMAWJRXKGLWGS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JT010 is a non-cytotoxic and highly stable (>90% remains after 2 h in 1 mM DTT or 2-mercaptoethanol) chloroacetamido warhead-carrying thiazole derivative that acts as a potent and TRPA1-selective channel activator via covalent modification of TRPA1 active site Cys621. JT0101 stimulates calcium influx in TRPA1-transfected HEK293 cells in a dose-dependent manner (EC50 = 650 pM) with excellent selectivity over TRPV1, TRPV3, TRPV4, TRPM2, TRPM8, and TRPC5 channels (EC50 >1 μM).
JT010 is a non-cytotoxic and highly stable chloroacetamido warhead-carrying thiazole derivative.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c