Key Documents
SML1419
Sigma-Aldrich
B32B3
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1H-Indole-3-carboxaldehyde 2-(5,6,7,?8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)hydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to dark yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1(C(NN=CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=NC=N4)=C4SC5=C1CCCC5
InChI
1S/C19H17N5S/c1-3-7-15-13(5-1)12(9-20-15)10-23-24-18-17-14-6-2-4-8-16(14)25-19(17)22-11-21-18/h1,3,5,7,9-11,20H,2,4,6,8H2,(H,21,22,24)
Clé InChI
AKDKHZVFMAWBFX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor that suppresses xenograft tumor growth. B32B3 potently inhibits VprBP dependent formation of phosphorylated histone H2A on threonine 120 (H2AT120p).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable