SML1346
BRD32048
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
BRD 32048, N2-(4-Methoxyphenyl)-6-(1-piperidinylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=NC(NC2=CC=C(OC)C=C2)=NC(CN3CCCCC3)=N1
InChI
1S/C16H22N6O/c1-23-13-7-5-12(6-8-13)18-16-20-14(19-15(17)21-16)11-22-9-3-2-4-10-22/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3,(H3,17,18,19,20,21)
Clé InChI
PVHJDJWPRZUURH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable