SML1243
Pyr10
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-4-methyl-benzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)N[S](=O)(=O)c3ccc(cc3)C
Clé InChI
CVALMMCIOLXHDM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable