SML1121
SB743921 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H](N(CCCN)C(C1=CC=C(C)C=C1)=O)C2=C(CC3=CC=CC=C3)C(C4=C(O2)C=C(Cl)C=C4)=O.Cl
InChI
1S/C31H33ClN2O3.ClH/c1-20(2)28(34(17-7-16-33)31(36)23-12-10-21(3)11-13-23)30-26(18-22-8-5-4-6-9-22)29(35)25-15-14-24(32)19-27(25)37-30;/h4-6,8-15,19-20,28H,7,16-18,33H2,1-3H3;1H/t28-;/m1./s1
Clé InChI
MLMZVWABFOLFGV-LNLSOMNWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.