SML1101
Nedocromil sodium
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-Ethyl-6,9-dihydro-4,6-dioxo-10-propyl-4H-pyrano[3,2-g]quinoline-2,8-dicarboxylic acid sodium salt, Nedocromil disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
, white to beige to brown
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H17NO7.2Na/c1-3-5-9-16-10(13(21)7-12(18(23)24)20(16)4-2)6-11-14(22)8-15(19(25)26)27-17(9)11;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
JQEKDNLKIVGXAU-UHFFFAOYSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable