A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
ML-SA1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(C(=O)c4c(cccc4)C3=O)CC(=O)N1C(CC(c2c1cccc2)C)(C)C
InChI
1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
InChI key
KDDHBJICVBONAX-UHFFFAOYSA-N
Application
ML-SA1 has been used as a transient receptor potential cation channel mucolipin 1 (TRPML1/ML1) agonist.
Biochem/physiol Actions
ML-SA1 is a potent and selective cell permeable agonist of lysosomal mucolipin transient receptor potential channels (TRPML) 1, 2, 3 that significantly increases [Ca2+]cyt in HEK293 cells stably- or transiently-expressing mutant TRPML1 channels ML1-4A.
ML-SA1 is a potent and selective cell permeable agonist of lysosomal mucolipin transient receptor potential channels (TRPML) 1, 2, 3.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable