SML0526
EHop-016
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N4-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N2-[3-(4-morpholinyl)propyl]-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(Nc4ccnc(NCCCN5CCOCC5)n4)ccc13
InChI
1S/C25H30N6O/c1-2-31-22-7-4-3-6-20(22)21-18-19(8-9-23(21)31)28-24-10-12-27-25(29-24)26-11-5-13-30-14-16-32-17-15-30/h3-4,6-10,12,18H,2,5,11,13-17H2,1H3,(H2,26,27,28,29)
Clé InChI
AFTZZRFCMOAFCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.