SML0227
JW74
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[4-(4-Methoxyphenyl)-5-[[[3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]thio]-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-pyridine, JW-74
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)-n2c(SCc3nc(no3)-c4ccc(C)cc4)nnc2-c5ccncc5
InChI
1S/C24H20N6O2S/c1-16-3-5-17(6-4-16)22-26-21(32-29-22)15-33-24-28-27-23(18-11-13-25-14-12-18)30(24)19-7-9-20(31-2)10-8-19/h3-14H,15H2,1-2H3
Clé InChI
KRIKILRRJCIWNB-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable