Accéder au contenu
SML0100
GYY4137 Dichloromethane complex
≥98% (HPLC), powder, H₂S donor
Synonyme(s) :
P-(4-Methoxyphenyl)-P-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid, compound with morpholine (1:1), morpholin-4-ium 4-methoxyphenyl(morpholino) phosphinodithioate dichloromethane complex
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16NO2PS2 · C4H9NO · xCH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
GYY4137 Dichloromethane complex, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCl.S=P(N1CCOCC1)([S-])C2=CC=C(OC)C=C2.C3COCC[NH2+]3
InChI
1S/C11H16NO2PS2.C4H9NO.CH2Cl2/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;1-3-6-4-2-5-1;2-1-3/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);5H,1-4H2;1H2
InChI key
PKLNNEJKTAMITC-UHFFFAOYSA-N
Application
GYY4137 Dichloromethane complex has been used as a non-isothiocyanate H2S (hydrogen sulfide) donor.
Biochem/physiol Actions
GYY4137 is a small molecule releaser of H2S with vasodilator and antihypertensive activity. H2S has been found to be an important biological mediator with multiple effects on neuromodulation, hypertension, inflammation, and vascular tone. GYY4137 should prove useful in the study of the many and varied biological effects of H2S.
Small molecule releaser of H2S
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c