SMB01005
Salvianolic acid B
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Lithospermic acid B, Salvianic acid B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
718.61
Couleur
light yellow to brown
Solubilité
water: soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31-,32+/m1/s1
Clé InChI
SNKFFCBZYFGCQN-PDVBOLEISA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable