SMB00810
Oleocanthal
from Olea europaea
Synonyme(s) :
(-)-Oleocanthal
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Olea europaea
Essai
≥95%
Forme
film
Poids mol.
304.34
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O(CCc1ccc(cc1)O)C(=O)C[C@H](CC=O)\C(=C/C)\C=O
InChI
1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
Clé InChI
VPOVFCBNUOUZGG-VAKDEWRISA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable