Principaux documents
SMB00249
Sigma-Aldrich
Myricetin 3-O-β-D-Galactopyranoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Myricetin 3-galactoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H20O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-12-15(28)17(30)18(31)21(33-12)34-20-16(29)13-8(24)3-7(23)4-11(13)32-19(20)6-1-9(25)14(27)10(26)2-6/h1-4,12,15,17-18,21-28,30-31H,5H2/t12-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
Clé InChI
FOHXFLPXBUAOJM-MGMURXEASA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable