Merck
SHCLND
shARN MISSION®
Purified DNA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106609
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Notre offre complète de produits de type shARN comprend plus de 150 000 constructions de shARN préclonées ciblant plus de 15 000 gènes humains et plus de 15 000 gènes de souris. La banque est classée de plusieurs façons : par groupes de familles géniques (collections de gènes associées à des classes fonctionnelles spécifiques telles que les kinases et les canaux ioniques) ; par groupes de gènes ciblés (groupes de clones de shARN ciblant votre gène de prédilection) ; et par clones de shARN individuels. Nos plateformes de fabrication de shARN et de lentivirus possèdent des laboratoires dédiés, équipés de systèmes de gestion de l'information du laboratoire (LIMS) et de robots de manipulation des liquides à la pointe de la technologie, garantissant les services et la qualité supérieure dont vous avez besoin pour vos activités de recherche sur l'ARNi.
Le format de type ADN plasmidique purifié avec shARN TRC MISSION® simplifie la préparation d'ADN à partir de chaque construction. L′ADN peut être utilisé directement pour une transfection transitoire ou stable. Ces plasmides peuvent également être combinés avec des plasmides d'encapsidation dans une lignée cellulaire d'encapsidation pour produire des particules lentivirales. 1 μg d′ADN est fourni avec chaque construction de l′ensemble cible.
Application
Le shARN MISSION® a été utilisé :
  • Dans l′obtention d′une inactivation de ZO-1 (zonula occludens-1)
  • Pour inactiver l′expression du facteur LIF (« leukemia inhibitory factor ») dans le modèle isogénique MCF10
  • Pour inactiver le facteur NFE2L1 (« nuclear factor erythroid 2 like 1 ») dans des cellules β pancréatiques MIN6
Other Notes
Pour consulter les protocoles et les données relatives aux différentes applications, rendez-vous sur sigma.com/shrna.
Legal Information
L'utilisation de ce produit est soumise à l'octroi d'un ou plusieurs contrats de licence.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under shARN MISSION®
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c