SH1811
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Bacterial Glycerol Stock
DNA Repair Pathway
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
MISSION®
Température de stockage
−70°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable