SH0821
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, DNA
Cytokines and Chemokines
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
MISSION®
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable