Principaux documents
SCP0103
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonyme(s) :
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, Z-YVAD-AFC, caspase-1 substrate VI
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H40N5O11
Poids moléculaire :
754.76
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Caspase Substrate, ≥95% (HPLC)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥80%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CASP1(834)
Amino Acid Sequence
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
Actions biochimiques/physiologiques
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC, or Z-YVAD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-1. The parent tetrapeptide is derived from the cleavage site for pro-interleukin b1, as the minimal sequence that caspase-1 recognizes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable