SAB5702399
Anti-Cytokeratin 15 (KRT15) Antibody, clone 9F9F0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CK15, K15, K1CO
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9F9F0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
49 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
0.337 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
YATQLQQIQGLIGGLEAQLSELRCEMEAQNQEYKMLLDIKTRLEQEIATYRSLLEGQDAKMAGIAIREASSGGGGSSSNFHINVEESVDGQVVSSHKREI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT15(3866)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1