Key Documents
SAB5702088
Sigma-Aldrich
Anti-HSD3B1 Antibody, clone 3F2Z7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HSD3B1, 3BETAHSD, HSD3B, HSDB3, HSDB3A, I, SDR11E1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3F2Z7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
42 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RGQFYYISDDTPHQSYDNLNYTLSKEFGLRLDSRWSFPLSLMYWIGFLLEIVSFLLRPIYTYRPPFNRHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSD3B1(3283)
Description générale
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the oxidative conversion of delta-5-3-beta-hydroxysteroid precursors into delta-4-ketosteroids, which leads to the production of all classes of steroid hormones. The encoded protein also catalyzes the interconversion of 3-beta-hydroxy- and 3-keto-5-alpha-androstane steroids.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human HSD3B1 (P14060).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1