Principaux documents
SAB5701080
Sigma-Aldrich
Anti- KMT5C antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1.03 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KMT5C(84787)
Description générale
SUV420H2 and the related enzyme SUV420H1 (MIM 610881) function as histone methyltransferases that specifically trimethylate nucleosomal histone H4 (see MIM 602822) on lysine-20 (K20).
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human KMT5C (NP_116090.2).
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable