Key Documents
SAB5700754
Sigma-Aldrich
Anti-IL18 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
IGIF, IL-18, IL-1g, IL18, IL1F4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
21
22
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
3.03 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL18(3606)
Description générale
The protein encoded by this gene is a proinflammatory cytokine that augments natural killer cell activity in spleen cells, and stimulates interferon gamma production in T-helper type I cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogène
Recombinant proteinof human IL18.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable