Principaux documents
SAB5700550
Sigma-Aldrich
Anti-pan-Phospho-Serine antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
0.32mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pan pSer)
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable