SAB56000332
Anti-CD73 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM431, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
5′-nucleotidase, 5′-NT, Ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM431, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:1000- 1:2000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NT5E(4907)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable