SAB5300414
Monoclonal Anti-NEFL antibody produced in mouse
clone 2G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CMT1F, CMT2E, NF-L, NF68, NFL
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
62 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFL(4747)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against NEFL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable