SAB5300064
Monoclonal Anti-KLHL21 antibody produced in mouse
clone 2H4, ascites fluid
Synonyme(s) :
KIAA0469, KLHL21, MGC99635
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H4, monoclonal
Poids mol.
66 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... KLHL21(9903)
Catégories apparentées
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against KLHL21
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable