SAB5202321
Monoclonal Anti-O-GlcNAc-Biotin antibody produced in mouse
clone 9H6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9H6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
glycosylation
Informations sur le gène
human ... OGT(8473)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2