SAB5200077
Monoclonal Anti-KCNB1 antibody produced in mouse
clone S89-34, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-DRK1PC, Anti-Kcnb1, Anti-Kcr1-1, Anti-Kv2.1, Anti-Kv2.1, S89-34, Anti-Shab
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S89-34, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 105-125 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Kcnb1(25736)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable