SAB4700825
Monoclonal Anti-FYN antibody produced in mouse
clone FYN-01
Synonyme(s) :
SLK, SYN, p59-Fyn, p59Fyn
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FYN-01, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
NM_001122892.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Fyn(14360)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable