SAB4300434
Anti-PAK1/PAK2/PAK3 (Ab-423/402/421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CDKN1A antibody produced in rabbit, Anti-MGC130000 antibody produced in rabbit, Anti-PAK65 antibody produced in rabbit, Anti-p21 protein (Cdc42 / Rac)-activated kinase 1 / 2 / 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
61-67 kDa
68-74 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-S-T-M-V)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAK1(5058) , PAK2(5062) , PAK3(5063)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable