SAB4300273
Anti-phospho-ABL1/ABL2 (pTyr393/429) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ABL antibody produced in rabbit, Anti-ABLL antibody produced in rabbit, Anti-ARG antibody produced in rabbit, Anti-JTK7 antibody produced in rabbit, Anti-c-abl oncogene 1 / v-abl murine leukemia viral oncogene homolog 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~210 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(D-T-YP-T-A)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr393/pSer429)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable