SAB4200872
Anti-SARS-CoV-2-Spike protein C-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ACE2-binding protein, Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)-binding region, COVID-19 Spike protein, Coronavirus, RBD Region, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), Spike surface glycoprotein
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
liquid
Espèces réactives
viral
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
indirect ELISA: 1/2000-1/4000 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).