SAB4200798
Anti-GSDMD antibody, Mouse monoclonal
clone GSD-14, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Gasdermin domain-containing protein 1, Anti-Gasdermin-D
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GSD-14, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~53 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human Jurkat cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A431 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSDMD(79792)
Description générale
Monoclonal Anti-GSDMD recognizes human GSDMD.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3