SAB4200785
Anti-B2M antibody, Mouse monoclonal
clone 92A, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Beta-2-microglobulin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
92A, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~15 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using β2-Microglobulin from human urine.
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using lysate of human HeLa cell line.
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 1 μg/ml β2-Microglobulin from human urine for coating.
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B2M(567)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation: a working concentration of 2.5-5 μg/test is recommended using lysate of human HeLa cell line.
Indirect ELISA: a working concentration of 0.2-0.4 μg/mL is recommended using 1 μg/mL ß2-Microglobulin from human urine for coating.
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable