SAB4200741
Anti-Human IgE antibody, Mouse monoclonal
clone GE-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Immunoglubulin E
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GE-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/mL Human IgE myeloma for coating
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using Human IgE myeloma
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable