SAB4200706
Anti-TM4SF4 antibody, Mouse monoclonal
clone TM4SF-11, hybridoma cell culture supernatant
Synonyme(s) :
Anti-ILTMP, Anti-il-TMP transmembrane 4 L six family member 4
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TM4SF-11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~27 kDa
Espèces réactives
rat, human, canine, monkey, mouse, bovine
Technique(s)
immunoblotting: 1:4,000-1:8,000 using whole extract of HCT-116 cells
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TM4SF4(7104)
mouse ... Tm4sf4(229302)
rat ... Tm4sf4(116467)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable