SAB4200588
Anti-CHD1 (C-terminal) antibody from rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ATP-dependent helicase CHD1, chromodomain helicase DNA binding protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse P19 cells.
immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HeLa cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHD1(1105)
mouse ... Chd1(12648)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable