SAB4200572
Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody, Mouse monoclonal
clone NSE-P2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydrolyase, Monoclonal Anti-Enolase 2 (gamma, neuronal), Monoclonal Anti-NSE, Monoclonal Anti-Neural enolase, Monoclonal Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-gamma-enolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NSE-P2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~47 kDa
Espèces réactives
human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human cerebellum.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using SH-SY5Y total cell extracts.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENO2(2026)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable