SAB4200552
Anti-WASH1 antibody, Mouse monoclonal
clone WASH1-27, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CXYorf1-like protein on chromosome 9, Anti-FAM39E, Anti-WAS protein family homolog 1, Anti-WASH, Monoclonal Anti-WASH1 antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
WASH1-27, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~72 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing mouse WASH1
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WASH1(100287171)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable