SAB4200454
Anti-FUS antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ALS6, Anti-CHOP, Anti-FUS-CHOP, Anti-FUS1, Anti-TLS, Anti-TLS/CHOP, Anti-hnRNP-P2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~68 kDa
Espèces réactives
rat, human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat colon.
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using HeLa cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using lysates of Jurkat cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUS(2521)
rat ... Fus(317385)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable